Learn More
Brady™ En PP : Panneau de sécurité ISO - Accès interdit
Code produit 15694587 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
100 mm
315 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
15694587 100 mm 1 pièce
15614597 315 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15694587 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 822298
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7.75€
    6.54€ / 1 pièces
    Économisez 1.21€
    15% de réduction
Expédition estimée: 04-12-2026
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
  • PP
  • Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
Certifications/Conformité ISO 7010
Alternate Part Number PIC P004-Dia 100-PP-CRD/1
Matériau Polypropylène
Quantité 1 de chaque
Diamètre (métrique) 100 mm
À utiliser avec (application) Intérieur et extérieur
Épaisseur 1,501 mm
Plage de températures (métrique) -40°C à 120°C
Forme Rond
Langues Monde entier
Couleur Noir sur blanc