Learn More
Brady™ En PP : Panneau de sécurité ISO - Douche de sécurité
Artikelnummer. 15624347
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Largeur (métrique):
100 mm
148 mm
300 mm
400 mm
Hauteur (métrique):
100 mm
148 mm
300 mm
400 mm
Pakningsstørrelse:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Largeur (métrique) Hauteur (métrique) unitSize
15624347 100 mm 100 mm 1 pièce
15634347 148 mm 148 mm 1 pièce
15654347 300 mm 300 mm 1 pièce
15664347 400 mm 400 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15624347 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 815716
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.10€
    6.02€ / 1 pièces
    Économisez 0.08€
    1% de réduction
Expédition estimée: 19-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
  • PP
  • Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Tekniske data
Certifications/Conformité ISO 7010
Alternate Part Number PIC E012-100x100-PP-CRD/1
Matériau Polypropylène
Quantité 1 de chaque
À utiliser avec (application) Intérieur et extérieur
Hauteur (métrique) 100 mm
Épaisseur 1,501 mm
Largeur (métrique) 100 mm
Plage de températures (métrique) -40°C à 120°C
Forme Carré
Langues Monde entier
Couleur Blanc sur vert
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.