Learn More
Brady™ En PP : Panneau de sécurité ISO - Attention ; Surface chaude
Description
- PP
- Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | PIC W017-Tri 315-PP-CRD/1 |
| Matériau | Polypropylène |
| Quantité | 1 de chaque |
| À utiliser avec (application) | Intérieur et extérieur |
| Hauteur (métrique) | 273 mm |
| Épaisseur | 1,501 mm |
| Largeur (métrique) | 315 mm |
| Plage de températures (métrique) | -40°C à 120°C |
| Forme | Triangulaire |
| Afficher plus |