Learn More
Brady™ En PP : Panneau de sécurité ISO - Port d’un vêtement de protection
Code produit 15654497 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
100 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
15654497 200 mm 1 pièce
15644497 100 mm 1 pièce
15664497 315 mm 1 pièce
15674497 400 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15654497 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 819319
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.50€
    12.26€ / 1 pièces
    Économisez 2.24€
    15% de réduction
En stock
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
  • PP
  • Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
Certifications/Conformité ISO 7010
Alternate Part Number PIC M010-Dia 200-PP-CRD/1
Matériau Polypropylène
Quantité 1 de chaque
Diamètre (métrique) 200 mm
À utiliser avec (application) Intérieur et extérieur
Épaisseur 1,501 mm
Plage de températures (métrique) -40°C à 120°C
Forme Rond
Langues Monde entier
Couleur Blanc sur bleu