Learn More
Brady™ En PP : Panneau de sécurité ISO - Port de chaussures de sécurité
Code produit 15664477
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique):
100 mm
315 mm
400 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) unitSize
15664477 400 mm 1 pièce
15634477 100 mm 1 pièce
15654477 315 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15664477 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 819023
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
  • PP
  • Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
Certifications/Conformité ISO 7010
Alternate Part Number PIC M008-Dia 400-PP-CRD/1
Matériau Polypropylène
Quantité 1 de chaque
Diamètre (métrique) 400 mm
À utiliser avec (application) Intérieur et extérieur
Épaisseur 1,501 mm
Plage de températures (métrique) -40°C à 120°C
Forme Rond
Langues Monde entier
Couleur Blanc sur bleu