Learn More
Brady™ Rouleau d’étiquettes en polypropylène pour BradyJet J4000
Code produit 17479222 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique):
57,1 mm
101,6 mm
152,4 mm
203,2 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) Conditionnement
17479222 203,2 mm 1 pièce
17449222 57,1 mm 1 pièce
17459222 101,6 mm 1 pièce
17469222 152,4 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17479222 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 152786
Expédition estimée: 08-01-2027
Ce matériau en polypropylène B-7425J est idéal pour le GHS et d’autres applications d’identification en couleur où la résistance aux produits chimiques agressifs est requise.
  • Le polypropylène blanc mat avec adhésif acrylique est imprimable à jet d’encre
  • Option d’étiquetage GHS en couleur à faible coût, résistant à l’exposition aux produits chimique
  • Température d’entretien entre -80°C et 70°C
  • Une cartouche d’encre est nécessaire pour imprimer sur ce matériau
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Conforme à la directive 2011/65/EU et 2015/863
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Revêtement Aucun
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Continue
Matériau Polypropylène (compatible avec l'impression jet d'encre)
Côtés imprimables Imprimable face unique
Print Technology Jet d'encre
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Identification des communications relatives aux dangers, étiquetage des équipements, étiquetage de laboratoire, identification générale
À utiliser avec (équipement) Imprimante d’étiquettes couleur BradyJet J4000
Étiquettes par rangée 1
Température min. de fonctionnement (métrique) -80°C
Nb par paquet 1 ruban adhésif/sac
Quantité 1 bande
Plage de températures (impériale) -112°F à +158°F
Plage de températures (métrique) -80°C à +70°C
Épaisseur (impériale) 0,005 in
Épaisseur (métrique) 0,13 mm
Dimensions (L x l) 30.48 m x 203.2 mm
Longueur (impériale) 100 ft.
Longueur (métrique) 30,5 m
Largeur (impériale) 8 in
Largeur (métrique) 203,2 mm
Alternate Part Number J40C-8000-7425J