Learn More
Brady™ Étiquettes en polypropylène pour imprimante J2000
Code produit 17120401
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
85,00 mm
110,00 mm
155,00 mm
Conditionnement:
200 pièces
270 pièces
340 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) unitSize
17120401 155,00 mm 200 pièces
17100401 85,00 mm 340 pièces
17110401 110,00 mm 270 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17120401 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 150752
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Étiquettes en polypropylène pour imprimante d’étiquettes couleur J2000
  • Homologation/Conformité : BS5609:1986, sections 2 et 3
  • Compatibilité imprimante : BradyJet Imprimante d'étiquettes couleur J2000
  • Secteurs d'activité : Transformation des boissons, Identification des bâtiments, Chimie, Construction, Éducation, Énergie, Agroalimentaire, Administration publique, Santé, Industrie manufacturière, Maritime, Exploitation minière, Pétrole& gaz, procédé, pâte à papier& papier, Tourisme& loisirs, entrepôt& logistique
Spécification
Certifications/Conformité BS 5609:1986, sections 2 et 3, conforme aux directives 2011/65/UE et 2015/863
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Revêtement Aucun
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Rouler
Matériau Polypropylène
Côtés imprimables Avant
Print Technology Jet d'encre
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Identification et communication des dangers, étiquetage maritime
À utiliser avec (équipement) BradyJet Imprimante d'étiquettes couleur J2000
Étiquettes par rangée 1
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Nb par paquet 200 étiquettes/rouleau
Quantité 200 étiquettes/rouleau
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -40°F à +300°F
Plage de températures (métrique) entre -40°C et +149°C
Épaisseur (impériale) 0,0088 in
Épaisseur (métrique) 0,224 mm
Dimensions (L x l) 154.94 x 104.9 mm
Longueur (impériale) 6,10 in
Longueur (métrique) 155,00 mm
Largeur (impériale) 4,13 in
Largeur (métrique) 105,00 mm
Hauteur (impériale) 6,1 in
Hauteur (métrique) 155,00 mm
Poids (métrique) 454 g
Alternate Part Number J20-262-2585