Learn More
Equip Labo™ Hottes filtrantes de laboratoire en polypropylène
Code produit 12596606
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique):
120 cm
150 cm
180 cm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) Conditionnement
12596606 180 cm 1 pièce
12576606 120 cm 1 pièce
12556186 150 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12596606 Fournisseur Equip Labo™ Code fournisseur 2656
 Article restreint
Expédition estimée: 12-02-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Hotte filtrante de laboratoire riche, robuste et fiable en polypropylène.
  • Dimensions de 180 x 80 x 155 cm
  • Panneau arrière en polypropylène plus résistant aux produits chimiques
  • Gouttière pour la récupération des condensats à connecter à la grille
  • décharge
  • Hotte filtrante en polypropylène<
Spécification
Type de produit Hotte filtrante de laboratoire
Type d’éclairage Tube fluorescent à reflets
Matériau Polypropylène
Certifications/Conformité XPX 15-206
Quantité 1 de chaque
Largeur (métrique) 180 cm