Description
- PP
- Moteur protégé contre les éclaboussures 230 V/200 W (IP44)
- Clé de sécurité intégrée faisant fonction d’interrupteur marche/arrêt
- Mécanisme de pompe sans joint pour les acides et les alcalis
- Raccordement fileté 1 in. avec connecteur de tuyau 3/4 po.
- Incl. Tuyau en PVC de 1,5 m 3/4 po., buse en PP et support mural
Spécification
Spécification
| Applications | Transfert de petites quantités de milieu aqueux |
| Description | Raccord fileté 1 in avec raccord de tuyau 3/4 in |
| Tension | 230 V |
| Débit | 75 l/min. |
| Comprend | Tuyau en PVC de 1,5 m ; 3/4 in Buse en PP ; Support mural |
| Hauteur totale (métrique) | 7 m |
| Profondeur (métrique) | 70 cm |
| Longueur du tube de pompe | 1.5 m |
| Propriétés de résistance | Alkalis, Detergent, Acid |
| Diamètre d’ouverture du tambour | 32 mm |
| Afficher plus |