Learn More
Equip Labo™ Meuble de laverie en PP Gress
Code produit 12537806
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique):
600 mm
600mm
900 mm
150 cm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) unitSize
12537806 600mm -
12575326 600 mm 1 pièce
12518345 150 cm -
12505746 900 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12537806 Fournisseur Equip Labo™ Code fournisseur 8452
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2305.00€
    1269.10€ / 1 pièces
    Économisez 1035.90€
    44% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
  • Laverie
  • Sur piètement ou sur meuble
  • Conforme aux normes AFNOR 15201
  • Piètement métallique 30 x 30mm, avec revêtement époxy blanc cuit au four résistant aux chocs
  • Pieds avec vérin de rappel réglables
  • Bandeau de façade en mélaminé bleu
  • Bandeau de cache-fluide en mélaminé blanc
  • Laverie composée de 1 cuve en grès (L x P x H: 45 x 39 x 21cm) ou polypropylène (L x P x H: 54 x 38 x 21cm) avec syphon polyéthylène
  • Les raccordements en eau ne sont pas pris en charge et restent sous la responsabilité de l'utilisateur
  • Laverie nue
  • Disponible sur piètement ou sur meuble pour cacher les canalisations
  • Laverie sur meuble
  • Cuve grès
  • Sur meuble
  • Accessoires obligatoires flexibles d'alimentation et d'évacuation pour raccordement au réseau existant. les robinetteries les robinetteries les robinetteries les robinetteries les robinetteries les robinetteries les robinetteries
  • Inclus prête à monter
Spécification
Matériau Polypropylène
Type Meuble de laverie Gress
Largeur (métrique) 600mm
Profondeur (métrique) 750mm