Learn More
Kartell™ Bidons de mesure de forme haute en polypropylène
Code produit 11358503
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 ml
2000 ml
Graduations:
20/1 ml
50/1 ml
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Graduations Conditionnement
11358503 1000 ml 20/1 ml 1 pièce
10707541 2000 ml 50/1 ml 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11358503 Fournisseur Kartell™ Code fournisseur 0108800
En stock
En PP pour une résistance thermique élevée. Les bidons de mesure Kartell™ sont transparents avec des graduations moulées permanentes pour des mesures précises.
  • Bec et poignée intégrés pratiques qui permettent une distribution facile
  • Autoclavables
  • Adapté aux denrées alimentaires
  • La forme haute permet d’économiser de l’espace dans le laboratoire
Spécification
Capacité (métrique) 1000 ml
Couleur Transparente
À utiliser avec (application) Denrées alimentaires
Forme Forme haute
Matériau Polypropylène
Graduations 20/1 ml
Graduated Oui
Hauteur (métrique) 169 mm
Diamètre (métrique) 117mm
Autoclavable Autoclavable
Type de produit Bécher gradué