Learn More
Kartell™ Béchers de forme basse en polypropylène avec graduations imprimées en bleu
Description
Fabriquées en PP hautement translucide alliant durabilité, clarté et bonne résistance chimique. Les éprouvettes de forme basse en polypropylène Kartell™, autoclavables avec graduations imprimées en bleu, constituent une solution sûre et économique pour agiter, mélanger et distribuer des liquides en laboratoire.
- Les graduations permanentes imprimées en bleu optimisent la clarté et la reproductibilité
- Autoclavable à 121°C pendant 10 minutes
- Résiste à des températures de 100°C en continu
- Classe B, de forme basse
- Conforme aux normes ISO 7056-1981(E) et BS 5404 partie 1
- Adapté aux denrées alimentaires
Specifications
Specifications
| Couleur | Translucide |
| Diamètre (métrique) externe | 109 mm |
| Capacité (métrique) | 1 000 ml |
| Matériau | Polypropylène |
| À utiliser avec (application) | Adapté aux denrées alimentaires |
| Hauteur (métrique) | 147 mm |
| Incréments | 20 ml |
| Température (métrique) de fonctionnement max. | 100°C pour un fonctionnement continu |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Graduated | Oui |
| Show More |