Learn More
Kartell™ Éprouvettes de mesure de forme basse en polypropylène
Code produit 10499824
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
1000 ml
2000 ml
Graduations:
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
200 ml
400 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Graduations Conditionnement
10499824 100 ml 25 ml 1 pièce
10284751 2000 ml 400 ml 2 pièces
10401365 25 ml 5 ml 1 pièce
11378523 250 ml 50 ml 1 pièce
10766995 10 ml 2 ml 1 pièce
11358523 50 ml 10 ml 1 pièce
10247134 1000 ml 200 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 10499824 Fournisseur Kartell™ Code fournisseur 0081700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5.00€
    4.25€ / 1 pièces
    Économisez 0.75€
    15% de réduction
En stock
En polypropylène pour une plus grande durabilité et une excellente résistance chimique. Les éprouvettes de mesure de forme basse en polypropylène autoclavables Kartell™ offrent une solution économique et sûre pour la mesure et le versement de liquid
En PP pour une plus grande durabilité et une excellente résistance chimique.Les éprouvettes de mesure de forme basse en PP autoclavables Kartell™ offrent une solution économique et sûre pour la mesure et le versement de liquides en laboratoire.
  • Les graduations moulées permanentes optimisent la clarté et la reproductibilité
  • Les fabrications en polypropylène résistent à des températures pouvant atteindre 120°C 
  • Forme basse, base circulaire assurant la stabilité
  • Autoclavables
  • Adapté aux denrées alimentaires
Spécification
Capacité (métrique) 100 ml
Matériau Polypropylène
Tolérance ± 5 ml
Balance Graduations permanentes moulées
Diamètre (métrique) 34 mm
Quantité 1 de chaque
Graduations 25 ml
Autoclavable Autoclavables
Subdivision 5 ml
Forme Cylindrique
À utiliser avec (application) Denrées alimentaires
Base Type Circulaire
Hauteur (métrique) 178 mm
Type de produit Éprouvette graduée
Température max. (métrique) 120 °C