Learn More
Cole-Parmer™ Pompe centrifuge à entraînement magnétique en PP
Spécification
Spécification
| Type | Pompe centrifuge à entraînement magnétique |
| Matériau | Polypropylène |
| Longueur (métrique) | 257 mm |
| Hauteur (métrique) | 105 mm |
| Largeur (métrique) | 121 mm |
| Certifications/Conformité | Conformité CE |
| Tension | 220 VCA |