Learn More
Masterflex™ Adaptateurs Luer mâles en polypropylène
Code produit 15272560 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec:
Pour raccord mâle Luer Lock à 1/16 pouce de D.I.
Pour raccord mâle Luer Lock x 1/8 po de dia. int.
Pour raccord mâle Luer Lock x 3/32 po de dia. int.
Conditionnement:
25 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec Conditionnement
15272560 Pour raccord mâle Luer Lock x 3/32 po de dia. int. 25 pièces
15252400 Pour raccord mâle Luer Lock à 1/16 pouce de D.I. 25 pièces
15129222 Pour raccord mâle Luer Lock x 1/8 po de dia. int. 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15272560 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 4551824
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.66€
    19.76€ / 25 pièces
    Économisez 0.90€
    4% de réduction
Expédition estimée: 15-03-2027
Complétez vos systèmes de raccords Luer avec ces connecteurs haut de gamme. Exempts de contaminants et entièrement traçables, les adaptateurs Luer mâles en polypropylène Cole-Parmer™ sont fabriqués conformément à la norme ISO 594-1. Idéals pour un large éventail d’applications, notamment celles nécessitant des seringues ou des tubes de petite taille.
  • Fabriqués en polypropylène naturel sans composants d’origine animale
  • Toutes les pièces répondent à des tolérances dimensionnelles strictes pour une fiabilité accrue et une pureté accrue du procédé
  • Choisissez parmi une gamme de tailles avec une variété d’options de connexion
  • Bonne résistance chimique. Température max.87°C  (190°F)
  • Stérilisation à l’oxyde d’éthylène ou par irradiation aux rayons gamma (non recommandé pour l’autoclavage)
  • Tous les orifices femelles peuvent être utilisés avec des connexions à glisser ou Luer lock
  • Des bouchons et couvercles sont également disponibles
Specifications
Matériau Polypropylène
À utiliser avec Pour raccord mâle Luer Lock x 3/32 po de dia. int.
À utiliser avec (application) Idéal pour un large éventail d’applications, notamment les seringues ou les tubes de petite taille
Quantité d’emballage 25/boîte
Type de produit Adaptateur Luer