Learn More
Masterflex™ Raccords cannelés pour adaptateur de tuyau mâle en polypropylène
Tous les produits Masterflex ProduitsSpécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Polypropylène |
| À utiliser avec | Tubulure de 1/8 x 5/32 po de dia. int. |
| Quantité d’emballage | 10/boîte |
| Diamètre du filetage | 1/8 po, MNPT |
| Type de produit | Adaptateur pour tuyau mâle |