Learn More
Cole-Parmer™ Collecteur en polypropylène
Code produit 11715258
Change view
Click to view available options
Port de sortie:
10 prises
6 prises
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Port de sortie unitSize
11715258 6 prises 1 pièce
11775258 10 prises 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11715258 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 3152217
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Augmentez votre débit et votre capacité de ligne
  • Fabrication en PP durable.
  • Disponibles dans un vaste choix de configurations adaptées à un large éventail d’applications.
Spécification
Matériau Polypropylène
Longueur totale (métrique) 17,15 cm
Température min. de fonctionnement (impériale) 32°F
Température min. de fonctionnement (métrique) 0°C
Taille de la tubulure 1/2 po
Admission 1,2 in NPT(F)
Port de sortie 6 prises
Largeur (métrique) 3,81 cm
Hauteur (métrique) 3,81 cm
Pression maximale 150 psi
Max. Operating Temperature (English) 210 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 99 °C
Type de produit Collecteur