Learn More
Cole-Parmer™ Collecteurs en polypropylène
Code produit 11775238 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
79,7 mm
106,1 mm
155,9 mm
186,4 mm
238,3 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
11775238 79,7 mm 1 pièce
11755258 186,4 mm 1 pièce
11725258 155,9 mm 1 pièce
11785238 106,1 mm -
11765258 238,3 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11775238 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 3152207
Des économies importantes pour une meilleure séparation
Utilisez le code promo 27992
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 05-02-2027
Spécification
Type Collecteur
Admission 1/4 po
Matériau PP
Nbre de ports 4
Taille du port (métrique) 4,3 mm
Longueur (métrique) 79,7 mm
Largeur (métrique) 25,4 mm
Hauteur (métrique) 25,4 mm