Description
- En PP et conformes aux normes DIN EN 285.
- Gradué.
- La zone de marquage dépolie permet l’identification des échantillons ou d’autres notations.
- Plage de fonctionnement : –196°C à 121°C.
- Autoclavables à 121°C (2 bars)
- Les bouchons à vis et inserts de bouchon colorés sont disponibles séparément.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | DIN EN 285 |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité (métrique) | 1,5 ml |
| Matériau | Polypropylène |
| Format | Autostable, fond conique |
| Nb par paquet | 1000/boîte |
| Plage de températures (métrique) | –196 à 121°C |
| Stérilité | Non stérile |
| Graduated | Oui |