Learn More
BRAND™ Insert pour bouchon pour microtubes en polypropylène
Code produit 10548931 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Rouge
Vert
Conditionnement:
500 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
10548931 Rouge 500 pièces
10324851 Jaune 500 pièces
10028960 Vert 500 pièces
10480243 Bleu 500 pièces
15527851 Blanc 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10548931 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 780722
En stock
Insert pour bouchon pour microtubes en polypropylène à utiliser avec tous les bouchons à vis sans inviolabilité pour faciliter l’identification.
  • Pour microtubes avec bouchons à vis en vrac ou fixés
  • Convient à une utilisation avec des bouchons sans inviolabilité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Insert de bouchon de microtube
Matériau Polypropylène
Couleur Rouge
Plage de températures (métrique) -196°C à +121°C
À utiliser avec (équipement) Microtubes, bouchons à vis