Learn More
Kartell™ Pointes de micropipettes en polypropylène
Description
- La structure en polypropylène sans cadmium garantit une grande clarté et des propriétés hydrofuges
- Spécialement conçu pour Kartell pipettes automatiques, mais donnent d'excellents résultats avec la plupart des marques de micropipettes disponibles
- Autoclavable à 121 °C pendant 20 minutes
- Distribution précise de l'échantillon, rétention minimale de l'échantillon grâce à l'embout
- La sélection des emballages répond à une variété de besoins :
- sachet en vrac
- conditionnement en rack
- Recharges pour les racks de chargement
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 5 à 200 μL |
| Couleur | Naturel |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | CE, IVD |
| Format | En vrac |
| Type de pointe | Biseauté |
| À utiliser avec (équipement) | Kartell Pipettor, Eppendorf, Sartorius Biohit Pipettor, Oxford, Hamilton Pipettor |
| Matériau | PP vierge sans cadmium |