Learn More
Kartell™ Plaques de microtitration à 96 puits
Code produit 10071101
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de puits:
Fond plat (puits en F)
Fond rond (puits en U)
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
50 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de puits Stérilité Conditionnement
10071101 Fond rond (puits en U) Non stérile 50 pièces
10244091 Fond plat (puits en F) Non stérile 50 pièces
12840923 Fond rond (puits en U) Stérile 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10071101 Fournisseur Kartell™ Code fournisseur 0262100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.00€
    43.64€ / 50 pièces
    Économisez 2.36€
    5% de réduction
 Article restreint
En stock
En PS pour une solidité et une durabilité exceptionnelles. Les microplaques 96 puits Kartell™, disponibles en plusieurs formes, sont une excellente solution pour répondre aux besoins de microtitration en laboratoire.
En PS pour une solidité et une durabilité exceptionnelles. Les microplaques à 96 puits Kartell™, disponibles en plusieurs formes, sont une excellente solution pour répondre aux besoins de microtitration en laboratoire.
  • Aseptique et emballage unique pour éviter toute contamination
  • Le polystyrène cristal transparent contribue à la visibilité de la préparation
  • Couvercles en polystyrène vendus séparément
  • Marquage CE
  • Certification IVD<
Specifica
Certifications/Conformité CEndash;IVD
Format Étalon
Array 8 x 12
Couleur Transparent
Type de produit Microplaque
Matériau Polystyrène
Nbre de puits 96
Stérilité Non stérile
Volume total (métrique) du puits 367 μl
Type de puits Fond rond (puits en U)
Quantité 50/boîte
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.