Learn More
Kartell™ Plaques de microtitration à 96 puits
Description
En PS pour une solidité et une durabilité exceptionnelles. Les microplaques à 96 puits Kartell™, disponibles en plusieurs formes, sont une excellente solution pour répondre aux besoins de microtitration en laboratoire.
- Aseptique et emballage unique pour éviter toute contamination
- Le polystyrène cristal transparent contribue à la visibilité de la préparation
- Couvercles en polystyrène vendus séparément
- Marquage CE
- Certification IVD<
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | CEndash;IVD |
| Format | Étalon |
| Array | 8 x 12 |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Polystyrène |
| Nbre de puits | 96 |
| Stérilité | Non stérile |
| Volume total (métrique) du puits | 370 μl |
| Type de puits | Fond plat (puits en F) |
| Quantité | 50/boîte |