Learn More
Kartell™ Plaques de microtitration à 96 puits
Code produit 12840923
Change view
Click to view available options
Type de puits:
Fond plat (puits en F)
Fond rond (puits en U)
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
50 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de puits Stérilité unitSize
12840923 Fond rond (puits en U) Stérile 50 pièces
10244091 Fond plat (puits en F) Non stérile 50 pièces
10071101 Fond rond (puits en U) Non stérile 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12840923 Fournisseur Kartell™ Code fournisseur 02621/S
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
En PS pour une solidité et une durabilité exceptionnelles. Les microplaques 96 puits Kartell™, disponibles en plusieurs formes, sont une excellente solution pour répondre aux besoins de microtitration en laboratoire.
En PS pour une solidité et une durabilité exceptionnelles. Les microplaques à 96 puits Kartell™, disponibles en plusieurs formes, sont une excellente solution pour répondre aux besoins de microtitration en laboratoire.
  • Aseptique et emballage unique pour éviter toute contamination
  • Le polystyrène cristal transparent contribue à la visibilité de la préparation
  • Couvercles en polystyrène vendus séparément
  • Marquage CE
  • Certification IVD<
Spécification
Format Étalon
Array 8 x 12
Couleur Transparent
Matériau Polystyrène
Nbre de puits 96
Stérilité Stérile
Type de puits Fond rond (puits en U)
Quantité 50