Learn More
Brady™ MiniMark™ Étiquettes en polypropylène non imprimées
Code produit 11707344
Change view
Click to view available options
Largeur (métrique):
55 mm
75 mm
105 mm
Hauteur (métrique):
85.00 mm
110.00 mm
155.00 mm
Conditionnement:
1 BX
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) Hauteur (métrique) unitSize
11707344 55 mm 85.00 mm 1 BX
11787254 105 mm 155.00 mm 1 BX
11797324 75 mm 110.00 mm 1 BX
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11707344 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 710676
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
MiniMark™ Les étiquettes vierges en polypropylène sont prêtes à recevoir l'impression de l'avertissement requis, conforme aux dernières réglementations.
  • Étiquettes vierges prêtes à recevoir l'impression de l'avertissement requis, conforme à la réglementation en vigueur.
Spécification
Certifications/Conformité Certifié UL
Description Non imprimé MiniMark Étiquettes pour les substances dangereuses CLP-SGH
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Revêtement Aucun
Couleur Blanc
Affichage Blanc
Finition Brillant
Format Étiquette
Matériau Polypropylène
Côtés imprimables Impression unilatérale
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Matériau haute performance conçu pour fonctionner sur différentes surfaces
Température min. de fonctionnement (métrique) -20 °C
Nb par paquet 400 étiquettes/boîte
Quantité 400/Bte
Plage de températures (impériale) -4 °F à +212 °F
Plage de températures (métrique) -20°C à +100°C
Épaisseur (impériale) 0,0031 in
Épaisseur (métrique) 0,019 mm
Répétition verticale (métrique) 91.02 mm
Dimensions (L x l) 85 x 55 mm
Longueur (impériale) 3,35 in
Longueur (métrique) 85 mm
Largeur (impériale) 2,17 in
Largeur (métrique) 55 mm
Hauteur (métrique) 85.00 mm
Alternate Part Number MNK-55x85-B7594-0.4