Learn More
Cole-Parmer™ Ensemble d’axes pour mélangeur en polypropylène
Code produit 11749988 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
70 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
11749988 70 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11749988 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0636720
Expédition estimée: 26-11-2026
Utiliser ces lames de mélange en plastique pour mélanger la plupart des solutions acides et corrosives Les arbres pour mélangeur en polypropylène offrent une meilleure résistance chimique que l'acier inoxydable seul.
Choisissez parmi trois plastiques (—polypropylène, polyéthylène ou PTFE) —en fonction de la compatibilité chimique de vos solutions. Pour le mélange de liquides hautement visqueux.
Spécification
Diamètre (métrique) 70 mm
Diamètre (métrique) de l’arbre 8 mm
Longueur (métrique) de la poignée 350 mm (L)
Quantité 1/boîte
Type Ensemble d’arbres pour mélangeur