Learn More
Brady™ Polypropylène et verre moulé rempli Nylon Verrouillage du disjoncteur sans trou
Code produit 11791885 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
56,00 x 24,10 mm
82,60 x 40,30 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
11791885 56,00 x 24,10 mm -
11701895 82,60 x 40,30 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11791885 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 065396
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16.30€
    15.02€ / 1 pièces
    Économisez 1.28€
    7% de réduction
Expédition estimée: 18-11-2026
Ces dispositifs de verrouillage de disjoncteur sans perçage sont extrêmement polyvalents et faciles à installer grâce à leur conception brevetée à vis moletée ; aucun tournevis n’est nécessaire. Il suffit de bien serrer le verrou sur la languette de l'interrupteur, de tirer le couvercle sur la vis moletée et de verrouiller le couvercle pour empêcher le desserrage de la pince.
  • Les taquets détachables (inclus) élargissent la gamme de disjoncteurs compatibles.
  • Accepte les anses de cadenas jusqu'à 7 mm de diamètre.
Spécification
Type de produit Verrouillage du disjoncteur
Couleur Rouge
Matériau Nylon armé de verre
Certifications/Conformité OSHA 1910.147
Description Dispositif de verrouillage de disjoncteur sans trou - 120/277 V
Diamètre (impériale) de la manille 0,3 in
Diamètre (métrique) de la manille 7 mm
Dimensions (P x L x H) 25.40 x 56.01 x 24.13 mm
Dimensions (L x l) 56,00 x 24,10 mm
À utiliser avec (application) Consignation et étiquetage
Hauteur (impériale) 0,95 in
Hauteur (métrique) 24,1 mm
Quantité 1 de chaque
Largeur (impériale) 2,205 in
Largeur (métrique) 58 mm