Learn More
Cytiva Kit de filtre en ligne en polypropylène
Code produit 10720740 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Température (métrique) Max:
4°C
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Température (métrique) Max unitSize
10720740 4°C 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10720740 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 18102711
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisé pour les systèmes de chromatographie AKTA. Les kits de filtre en ligne en polypropylène Cytiva résistent aux solvants organiques et aux tampons salins couramment utilisés en chromatographie des biomolécules.
  • Le kit contient 10 x filtre 2 x écran de support
  • Les parties humides résistent aux solvants organiques et aux tampons salins couramment utilisés en chromatographie des biomolécules, à l’exception de l’acétate d’éthyle à 100 %, de l’hexane à 100 % et du tétrahydrofurane à 100 %
  • polypropylène (PP) 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Température (métrique) Max 4°C
Quantité d’emballage 10/boîte