Learn More
Buerkle™ Pompe à pied OTAL™ en PP
Code produit 10047660
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
20 L/min
26 L/min
30 L/min
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
10047660 20 L/min 1 pièce
10781162 26 L/min 1 pièce
10372651 30 L/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Attention ! Veillez à porter votre attention sur les Liste de la résistance chimique …
Code produit 10047660 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 50001500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    123.00€
    106.95€ / 1 pièces
    Économisez 16.05€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Attention ! Veillez à porter votre attention sur les Liste de la résistance chimique …
Pompes à pied OTAL™ avec tubes d’alimentation en PP, résistants aux acides faibles, aux alcalis et aux détergents. Le tube à immersion télescopique s’adapte à la hauteur du récipient lors de l’insertion de la pompe à pied. L’élimination correcte du liquide résiduel est donc garantie et la pompe à pied peut être utilisée avec différents récipients.
Le tube d’immersion télescopique s’adapte à la hauteur du récipient lors de l’insertion. Pompes à pied OTAL avec tubes de distribution en PP, résistants aux acides faibles, aux alcalis et aux détergents.
  • Manipulation simple : les deux mains restent libres pour le remplissage
  • Très bonne capacité de la pompe grâce aux soufflets de pieds de grand volume
  • Équipé de bouchons universels en PVC souple, pour des ouvertures de récipient de diamètre 30-70 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Applications Industriel
Débit 20 L/min
Comprend Tubes de distribution en PP de 15 mm de diamètre
Profondeur (métrique) 70 cm
Propriétés de résistance Alcali, détergent, acide faible
Diamètre d’ouverture du tambour de 30 à 70 mm
Matériau Polypropylène
Type de produit Pompe à pied
À utiliser avec (équipement) Tambour de stockage