Description
- Fabriquée en polypropylène résistant aux produits chimiques
- Conception hygiénique en une seule pièce
- Longueur totale de 1200 mm
Spécification
Spécification
| Type de produit | Pale |
| Matériau | Polypropylène |
| Modèle | Monobloc |
| Couleur | blanc |
| À utiliser avec (application) | Agitation, raclage, échantillonnage |
| Longueur (métrique) | 1200 mm |
| Longueur (métrique) de lame | 290 mm |
| Largeur (métrique) de lame | 133 mm |