Learn More
Eppendorf™ Tubes PCR - Tubes individuels et en bandelettes
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10167184 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Type de bouchon:
Bouchon à barrette bombé
Bouchon à barrette plat
Bouchon à charnière
Non inclus
Format:
Barrettes pour tubes PCR rapides
Barrettes à 8 tubes
Tube simple
Pureté ou qualité:
Nettoyage PCR non stérile
Qualité ADN médico-légale
Volume (métrique):
0,1 ml
0,1 ml
0,2 ml
0,2 ml
0,5 ml
Packungsgröße:
1000 pièces
120 pièces
500 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type de bouchon Format Pureté ou qualité Volume (métrique) unitSize
10167184 Bouchon à barrette plat Barrettes à 8 tubes Nettoyage PCR non stérile 0,1 ml 120 pièces
15645367 Bouchon à charnière Tube simple Qualité ADN médico-légale 0,2 ml 500 pièces
10500082 Bouchon à charnière Tube simple Nettoyage PCR non stérile 0,2 ml 1000 pièces
10401203 Bouchon à charnière Tube simple Nettoyage PCR non stérile 0,5 ml 500 pièces
11843432 Non inclus Barrettes à 8 tubes Nettoyage PCR non stérile 0,1 ml 120 pièces
10146704 Bouchon à barrette bombé Barrettes à 8 tubes Nettoyage PCR non stérile 0,1 ml 120 pièces
15983982 Non inclus Barrettes pour tubes PCR rapides Nettoyage PCR non stérile 0,1 ml 120 pièces
15903992 Bouchon à barrette bombé Barrettes pour tubes PCR rapides Nettoyage PCR non stérile 0,1 ml 120 pièces
15993982 Bouchon à barrette plat Barrettes pour tubes PCR rapides Nettoyage PCR non stérile 0,1 ml 120 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10167184 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. 0030124820
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Eppendorf Les tubes PCR assurent une répartition uniforme de la chaleur dans l'échantillon pour des performances PCR optimales. Sa conception ergonomique permet une ouverture facile et assure une fermeture hermétique pour éviter l'évaporation.
Assurez un transfert de chaleur efficace et homogène grâce à ces tubes en PP à parois fines. Les tubes PCR en PP Eppendorf™ sont faciles à ouvrir tout en assurant une bonne étanchéité afin de prévenir l’évaporation en PCR.
  • Sa conception assure une étanchéité parfaite afin d'éviter toute contamination et évaporation.
  • Les parois fines en polypropylène assurent un transfert de chaleur efficace et homogène, pour des résultats PCR rapides et de haute qualité.
  • 8 tubes à réaction en format bandelette – Idéal pour les petits volumes d'échantillons. Facilement adaptable à l'automatisation.
  • Les bandes sont scellables à l'aide de couvercles plats ou bombés.
  • PCR Clean : Certifié exempt d'ADN humain, de DNase, de RNase et d'inhibiteurs de PCR).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Certifications/Conformité Sans ADN humain, DNase, RNase ni inhibiteur de PCR
Couleur Transparent
Volume (métrique) 0,1 ml
Quantité 120/boîte
À utiliser avec (équipement) Blocs de thermocycleur pour tubes de 0,1 ml pour un transfert de chaleur efficace et homogène vers l’échantillon
Stérilité Non stérile
Matériau Polypropylène
Pureté ou qualité Nettoyage PCR non stérile
Force max. 10 000 x g
Type de bouchon Bouchon à barrette plat
Autoclavable Autoclavable
Closure Included Oui
Format Barrettes à 8 tubes
Type de produit Tubes PCR (bande de 8 tubes)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.