Learn More
BRAND™ Bacs photographiques en polypropylène
Code produit 10643782 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
45 mm
70 mm
75 mm
120 mm
140 mm
160 mm
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Conditionnement
10643782 45 mm 1 pièce
10706711 160 mm 1 pièce
10499712 75 mm 1 pièce
10558591 70 mm 1 pièce
10409722 120 mm -
10079850 140 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10643782 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 156640
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.15€
    11.80€ / 1 pièces
    Économisez 2.35€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 17-11-2026
Bacs photographiques en polypropylène empilable blanc (PP) avec fond cannelé qui améliore la stabilité.
  • Plateaux photographiques empilables en polypropylène (PP) blanc
  • Le fond rainuré améliore la stabilité, avec rebord renforcé et parois légèrement inclinées
  • Autoclavable (121 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Blanc
Hauteur (métrique) 45 mm
Type Bac photographique
Comprend Fond rainuré, rebord renforcé
Forme Rectangulaire, empilable
Autoclavable Autoclavable (121 °C)