Learn More
Kartell™ Racks pour pipettes en polypropylène
Code produit 11398370
Modifier l'affichage
Click to view available options
Positions:
94
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Positions Conditionnement
11398370 94 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11398370 Fournisseur Kartell™ Code fournisseur 0026100
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
La base pivotante peut accueillir jusqu’à 94 pipettes. Les racks de pipettes en PP Kartell™ stockent facilement et en toute sécurité des pipettes de différentes tailles.
  • Le support de bureau garde les pipettes organisées et à portée de main
  • Le support pivotant à deux niveaux peut contenir des pipettes d'un diamètre allant jusqu'à 14 mm.
  • Construction en polypropylène pour une durabilité accrue
Spécification
Capacité Pipettes (94)
Matériau Polypropylène
Positions 94
À utiliser avec (équipement) Support de pipette de bureau
Nb par paquet 1/boîte
Quantité 1/boîte
Diamètre (métrique) externe 230 mm
Type de produit Support de pipettes
Hauteur (métrique) 470 mm