Learn More
VITLAB™ Support pour pipettes en PP
Code produit 15242709
Modifier l'affichage
Click to view available options
Positions:
94 Toute taille
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Positions Conditionnement
15242709 94 Toute taille 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15242709 Fournisseur VITLAB™ Code fournisseur 79194
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    132.00€
    101.65€ / 2 pièces
    Économisez 30.35€
    22% de réduction
En stock
En PP. Le support pour pipettes en polypropylène VITLAB™ est doté d’une plaque de base nervurée et pivotante dans laquelle les cônes de pipettes peuvent être placées délicatement.
  • Polypropylène
  • 94 trous de forage de diamètres différents
  • Facile à assembler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Polypropylène
Positions 94 Toute taille
Quantité 1/boîte
Diamètre (métrique) de la cavité 230 mm
Type de produit Portoir pour pipette
Hauteur (métrique) 470 mm