Learn More
Hirschmann™ Rack pour pipettes en polypropylène
Code produit 10309951
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
94
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
10309951 94 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10309951 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 8902101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.38€
    82.85€ / 1 pièces
    Économisez 5.53€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Rack de stockage économique pour toutes les marques et tailles de pipettes.
  • Pivotant avec une base stable et un disque rotatif
  • Avec 94 trous de diamètres différents pour des pipettes volumétriques de toutes tailles, et des pipettes graduées jusqu’à 25 ml
Spécification
Capacité 94
Matériau Polypropylène
Nb par paquet 1 unité
Quantité 1/boîte
Diamètre (métrique) externe 230 mm
Comprend Base renforcée et disque rotatif supplémentaire
Type de produit Support de pipettes
Hauteur (métrique) 470 mm