Learn More
BRAND™ Support pour pipettes en PP
Code produit 10383431 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Positions:
94
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Positions Conditionnement
10383431 94 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10383431 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 30900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.39€
    75.80€ / 1 pièces
    Économisez 37.59€
    33% de réduction
En stock
Modèle tournant, avec plaque inférieure tournante supplémentaire pour protéger les cônes de pipettes. Convient à toutes les pipettes graduées ou jaugées. Le bord légèrement bombé du socle de support retient les restes de liquides.
  • Fabrication en polypropylène
  • Peut accueillir 94 pipettes de différentes tailles
  • Modèle tournant
  • Plaque inférieure tournante supplémentaire pour protéger les cônes de pipettes
  • Convient à toutes les pipettes graduées ou jaugées
  • Le bord légèrement bombé du socle de support retient les restes de liquides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Polypropylène
Positions 94
Quantité 1/boîte
Hauteur (métrique) 450 mm
Largeur (métrique) 230 mm