Learn More
Multiroir Controlec™ Plateaux de transport en plastique PP
Code produit 11780594
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids (métrique):
1,6 kg
2,5 kg
3,8 kg
7 kg
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids (métrique) Conditionnement
11780594 7 kg 1 pièce
11750594 1,6 kg 1 pièce
11760594 2,5 kg 1 pièce
11770594 3,8 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11780594 Fournisseur Multiroir Controlec™ Code fournisseur AMBD8632
Expédition estimée: 09-11-2026
Spécification
Type de produit Plateau de transport
Couleur Bleu
Matériau Polypropylène
Profondeur (métrique) 399 mm
Profondeur (métrique) intérieure 507 mm
Hauteur (métrique) 448 mm
Hauteur (métrique) intérieure 278 mm
Longueur (métrique) 809 mm
Longueur (métrique) intérieure 686 mm
Modèle AMBD8632
Poids (métrique) 7 kg