Description
- Pour les colonnes XK 26, AK 26/C 26, AC 26
- Filet en PP (fibre de verre renforcée)/PA
- Température de fonctionnement 4 °C-60 °C
- Taille des pores de 10 μm
Specifications
Specifications
| Diamètre (métrique) | 26 mm |
| Granulométrie | 34 μm |
| Matériau | Polypropylène, polyamide |