Learn More
Eppendorf™ Plaques PCR twin.tec™
Code produit 10100803 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Rouge
Transparent
Type de jupe:
Semi
À jupe
Conditionnement:
25 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Type de jupe Conditionnement
10100803 Rouge À jupe 25 pièces
10767294 Bleu Semi 25 pièces
10355672 Bleu À jupe 25 pièces
10690744 Transparent Semi 25 pièces
10120092 Transparent À jupe 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10100803 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 0030128680
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Utilisez ces plaques pour l’automatisation et les processus à haut débit ainsi que pour la PCR quantitative en temps réel. Les plaques PCR Eppendorf™ twin.tec™ associent des puits en PP à parois extrêmement fines pour un transfert optimal de la chaleur et un cadre en PC extrêmement solide pour une rigidité et une résistance à la torsion garanties.
Utilisez ces plaques pour l’automatisation et les processus à haut débit ainsi que pour la PCR quantitative en temps réel. Les plaques PCR Eppendorf™ twin.tec™ associent des puits en PP à parois extrêmement fines pour un transfert optimal de la chaleur et un cadre en PC extrêmement solide pour une rigidité et une résistance à la torsion garanties.
  • Les bords des puits surélevés assurent une bonne étanchéité et réduisent le risque de contamination croisée
  • Cadre en polycarbonate exceptionnellement solide et résistant à la torsion
  • Amélioration de la tolérance entre puits
  • Coin biseauté et identification sur grille alphanumérique
  • Certifiées exemptes d’ADN, de DNase et de RNase humains détectables, ainsi que d’inhibiteurs PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Format Étalon
Array 8 x 12
Autoclavable Autoclavables
Couleur Rouge
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) PCR en temps réel
Type de jupe À jupe
Matériau Polypropylène, Polycarbonate
Nbre de puits 96
Stérilité Stérile
Volume total (métrique) du puits 150 μl
Type de puits Fond conique (puits en V)
Exempt de DNase Oui
À utiliser avec (application) Idéal pour la PCR quantitative en temps réel et adapté à la plupart des thermocycleurs
Quantité 25/boîte
Exempt de RNase Oui