Learn More
BRAND™ Anneau de versement en polypropylène
Code produit 15211259 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Polypropylène
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
15211259 Polypropylène 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15211259 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 122662
En stock
Bague anti-goutte conçue pour une utilisation avec les flacons de laboratoire GL 32.
  • Pour une utilisation avec des flacons de laboratoire
  • Fabrication en PP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Polypropylène
À utiliser avec (équipement) Flacons de laboratoire GL 32
Type de produit Anneau de versement