Description
- Avec tige courte et large
- Offre une excellente résistance aux chocs thermiques
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) supérieur | 100mm |
| Diamètre (métrique) de la tige | 25mm |
| Matériau | Polypropylène |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Couleur | Translucide |
| Longueur (métrique) du tube | 23mm |
| Type de produit | Entonnoir à poudre |