Learn More
Karl Hecht™ Entonnoirs à poudre en PP
Code produit 10766942
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
65 mm
80 mm
Hauteur (métrique):
68 mm
76 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) supérieur Hauteur (métrique) Conditionnement
10766942 80 mm 76 mm 1 pièce
10208251 65 mm 68 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10766942 Fournisseur Karl Hecht™ Code fournisseur 44002036
Expédition estimée: 02-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Avec une tige courte et large pour faciliter la manipulation des matériaux en poudre.
  • Transparent pour la visibilité du contenu
  • Tige courte et large pour faciliter la manipulation des matériaux en poudre
  • Disponible en différents diamètres supérieurs
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 80 mm
Diamètre (métrique) de la tige 21 mm
Matériau Polypropylène
Hauteur (métrique) 76 mm
Couleur Transparent
À utiliser avec (application) Convoyage de matériaux pulvérulents
Longueur (métrique) du tube 25 mm
Type de produit Entonnoir de remplissage (poudres)