Learn More
Fisherbrand™ Sacs autoclave imprimés en polypropylène
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
- Sachets en polypropylène haute température pour la décontamination et l’inactivation des déchets biologiques particulièrement résistants
- Imprimé avec avertissement de danger biologique
- Spécifications :
- Certifications : ASTM D-1709-91 pour une résistance aux impacts de 165 g, ASTM D-1922-89 pour une résistance à la déchirure de 480 g
- Couleur claire.
- Matériau : Polypropylène
- Quantité : 100 Pk.
- Épaisseur : 40 μm
- Type : Imprimé avec un avertissement de danger biologique
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Type de bouchon | Aucun |
| Couleur | Transparent |
| Jetable | Usage unique |
| Matériau | Polypropylène |
| Stérilité | Non stérile |
| Nb par paquet | 100 Pk. |
| Dimensions (L x l) | 660 x 310 mm |
| Longueur (impériale) | 25,98 in |
| Largeur (impériale) | 12,2 in |
| Afficher plus |