Learn More
Brady™ Verrouillage pour clapet à bille Prinzing en polypropylène
Code produit 11736785
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Rouge
Vert
Largeur (métrique):
134,29 mm
305 mm
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Largeur (métrique) unitSize
11736785 Bleu 134,29 mm -
11766785 Bleu 305 mm 1 pièce
11746785 Vert 134,29 mm 1 pièce
11776785 Vert 305 mm 1 pièce
11744944 Rouge 134,29 mm 1 pièce
11746685 Rouge 305 mm 1 pièce
11786785 Jaune 305 mm 1 pièce
11756785 Jaune 134,29 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 11736785 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 805847
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les deux moitiés du dispositif de verrouillage de vanne à bille Prinzing en polypropylène entourent le levier de la vanne à bille afin d'empêcher toute activation accidentelle de la vanne.
  • Les deux moitiés du dispositif entourent le levier de la vanne à bille afin d'empêcher toute activation accidentelle de la vanne.
  • Bloque les tuyaux de 12,70 à 31,75 mm en position ouverte et de 12,70 à 63,50 mm en position fermée.
Spécification
Type de produit Verrouillage de vanne
Couleur Bleu
Matériau Polypropylène
Certifications/Conformité OSHA 1910.147
Description Système de verrouillage pour clapet à bille Prinzing
Dimensions (P x L x H) 77.47 x 134.37 x 103.38 mm
Dimensions (L x l) 134,29 x 103,45 mm
À utiliser avec (application) Consignation et étiquetage
Hauteur (impériale) 4,07 in
Hauteur (métrique) 103,45 mm
Quantité 1 de chaque
Largeur (impériale) 5,29 in
Largeur (métrique) 134,29 mm