Learn More
Brady™ Verrouillage pour clapet à bille Prinzing en polypropylène
Code produit 11786785 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Rouge
Vert
Largeur (métrique):
134,29 mm
305 mm
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Largeur (métrique) Conditionnement
11786785 Jaune 305 mm 1 pièce
11736785 Bleu 134,29 mm -
11766785 Bleu 305 mm 1 pièce
11746785 Vert 134,29 mm 1 pièce
11776785 Vert 305 mm 1 pièce
11744944 Rouge 134,29 mm 1 pièce
11746685 Rouge 305 mm 1 pièce
11756785 Jaune 134,29 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 11786785 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 805852
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.00€
    103.56€ / 1 pièces
    Économisez 4.44€
    4% de réduction
En stock
Les deux moitiés du dispositif de verrouillage de vanne à bille Prinzing en polypropylène entourent le levier de la vanne à bille afin d'empêcher toute activation accidentelle de la vanne.
  • Les deux moitiés du dispositif entourent le levier de la vanne à bille afin d'empêcher toute activation accidentelle de la vanne.
  • Bloque les tuyaux de 12,70 à 31,75 mm en position ouverte et de 12,70 à 63,50 mm en position fermée.
Spécification
Type de produit Verrouillage de vanne
Alternate Part Number BS08A-YL
Couleur Jaune
Matériau Polypropylène
Certifications/Conformité OSHA 1910.147
Description Système de verrouillage pour clapet à bille Prinzing
Dimensions (P x L x H) 118.11 x 304.80 x 219.96 mm
Dimensions (L x l) 305,00 x 220,00 mm
À utiliser avec (application) Consignation et étiquetage
Hauteur (impériale) 8,66 in
Hauteur (métrique) 220 mm
Quantité 1 de chaque
Largeur (impériale) 12 in
Largeur (métrique) 305 mm