Learn More
Mutexil™ Manchons de protection en polypropylène
Code produit 11775453
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Transparent
Conditionnement:
1000 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
11775453 Transparent 1000 pièces
11765453 Blanc 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11775453 Fournisseur Mutexil™ Code fournisseur 3322050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.80€
    47.78€ / 1000 pièces
    Économisez 28.02€
    36% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez les manchons de protection en polypropylène Mutexil™ à des fins générales par-dessus les manches lorsque les exigences en matière de sécurité environnementale et de stérilité l’imposent.
  • Avec des élastiques aux deux extrémités
  • Longueur : 40 cm
  • Blanc, transparent ou bleu
Spécification
Type de produit Poche à usage général
Matériau Polyéthylène
Couleur Transparent
Jetable Usage unique
Longueur (métrique) 40 mm
Largeur (métrique) 20 mm