Learn More
3M™ Combinaisons de protection blanches jetables, série 4515
Code produit 12902275 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3XL
XXXXL
Hauteur (impériale):
64 à 67 po
66 à 69 in
69 à 71 in
70 à 74 in
73 à 76 in
76 à 78 po
78 à 81 in
Hauteur (métrique):
164 à 170 cm
167 à 176 cm
174 à 181 cm
179 à 187 cm
194 à 200 cm
‎186 to 194 cm
‎200 à 206 cm
Unit Size:
20 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Dimensions Hauteur (impériale) Hauteur (métrique) Unit Size
12902275 M 66 à 69 in 167 à 176 cm 20 pièces
12912275 L 69 à 71 in 174 à 181 cm 20 pièces
12932275 2XL 73 à 76 in ‎186 to 194 cm 20 pièces
12992265 S 64 à 67 po 164 à 170 cm 20 pièces
12942275 3XL 76 à 78 po 194 à 200 cm 20 pièces
12952275 XXXXL 78 à 81 in ‎200 à 206 cm 20 pièces
12922275 XL 70 à 74 in 179 à 187 cm 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Product Code. 12902275 Supplier 3M™ Supplier No. 7000089612
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    164.00€
    99.91€ / 20 pièces
    Économisez 64.09€
    39% de réduction
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Offre une protection conforme à la directive de catégorie III, type 5/6 relative aux équipements de protection individuelle. La combinaison de protection de série 4515 protège contre les poussières dangereuses comme les fibres d’amiante.
  • Le matériau respirant réduit l’accumulation de chaleur et l’inconfort
  • Excellente barrière contre les particules sèches et les éclaboussures de produits liquides limitées (type CE 5/6)
  • Tissu robuste et hautement respirant de 50 g/m² SMS matériel
  • Répond aux exigences en matière de fuite vers l’intérieur de la norme EN 1073-2 pour une protection contre les particules nucléaires
  • Fermeture éclair à double sens avec rabat-tempête entièrement scellable
  • Capuche à deux pans
  • Élastique au niveau des poignets, de la taille et des chevilles pour plus de confort et une plus grande liberté de mouvement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de produit Combinaison de protection
Dimensions M
Sexe Unisexe
Matériau Polypropylène SMS
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Type de taille Élastique
Type de cheville Élastique
Type de manchette Élastique
Type de cagoule 2 parties
Type de bouchon Fermeture éclair frontale avec rabat anti-tempête
Type de couture Surfilée
Stérilité Non stérile
Type de protection Directive EPI de catégorie III, type 5/6
Modèle 4515W
Taille (impériale) de la poitrine 36 à 39 in
Taille (métrique) de la poitrine 92 à 100 cm
Hauteur (impériale) 66 à 69 in
Hauteur (métrique) 167 à 176 cm