Learn More
Eppendorf™ Microtube à centrifuger en PP Protein LoBind
GREENER_CHOICE
Code produit 10708704 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
0.5 ml
1.5mL
2 ml
Conditionnement:
100 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10708704 1.5mL 100 pièces
10316752 0.5 ml 100 pièces
10718894 2 ml 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10708704 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 0030108116
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.80€
    12.40€ / 100 pièces
    Économisez 1.40€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Stockez des échantillons de peptides, d’anticorps ou de virus dans ces microtubes à centrifuger LoBind. Les microtubes à centrifuger en PP Eppendorf™ Protein LoBind sont idéaux pour les travaux de recherche protéique, de spectrométrie de masse et d
  • Manipulation sans problème avec les volumes / concentrations les plus faibles d’une variété de protéines
  • La manipulation préliminaire des tubes par saturation avec BSA ou siliconisation n’est pas nécessaire pour garantir la récupération des protéines dans le tube en plastique
  • Des taux de récupération supérieurs à 99 % sont réalisables
  • Les activités enzymatiques, par exemple, ne sont pas réduites par ce tube et les effets dénaturants causés par l’interaction avec la surface sont presque totalement exclus
  • Aucun effet secondaire indésirable dû à un revêtement de surface
  • Des tubes sont disponibles en Eppendorf LoBind™ matériel permettant une récupération maximale des échantillons précieux
  • Récupération maximale de protéines (plus de 97 %, BSA 1 μg/mL)
  • Aucun revêtement de surface (silicone, par exemple)
  • Exempt d'ADN, de DNase, de RNase et ATP (PCR* faire le ménage)
  • Matériau spécial en polypropylène fabriqué dans des conditions de traitement optimisées
  • Degré élevé de durabilité de la centrifugation, évalué à 18 000 x g
  • Haut degré de transparence
  • Safe-Lock couvercle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau du bouchon Polypropylène
Capacité (métrique) 1.5mL
Couleur Transparent
Matériau Polypropylène
À utiliser avec (application) Les consommables de qualité protéines LoBind sont parfaitement adaptés aux travaux de recherche protéique, de spectrométrie de masse, de préparation des échantillons du réseau de protéines et de stockage de peptides, d’anticorps ou d’échantillons de virus
Nb par paquet 100 tubes (2 sachets de 50)
Volume (métrique) 1.5mL
Stérilité Pour un usage en PCR
FCR max. 18000xG