Learn More
Beschreibung
Stockez des échantillons de peptides, d’anticorps ou de virus dans ces microtubes à centrifuger LoBind. Les microtubes à centrifuger en PP Eppendorf™ Protein LoBind sont idéaux pour les travaux de recherche protéique, de spectrométrie de masse et d
- Manipulation sans problème avec les volumes / concentrations les plus faibles d’une variété de protéines
- La manipulation préliminaire des tubes par saturation avec BSA ou siliconisation n’est pas nécessaire pour garantir la récupération des protéines dans le tube en plastique
- Des taux de récupération supérieurs à 99 % sont réalisables
- Les activités enzymatiques, par exemple, ne sont pas réduites par ce tube et les effets dénaturants causés par l’interaction avec la surface sont presque totalement exclus
- Aucun effet secondaire indésirable dû à un revêtement de surface
- Des tubes sont disponibles en Eppendorf LoBind™ matériel permettant une récupération maximale des échantillons précieux
- Récupération maximale de protéines (plus de 97 %, BSA 1 μg/mL)
- Aucun revêtement de surface (silicone, par exemple)
- Exempt d'ADN, de DNase, de RNase et ATP (PCR* faire le ménage)
- Matériau spécial en polypropylène fabriqué dans des conditions de traitement optimisées
- Degré élevé de durabilité de la centrifugation, évalué à 18 000 x g
- Haut degré de transparence
- Safe-Lock couvercle
Spezifikation
Spezifikation
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Capacité (métrique) | 2 ml |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Polypropylène |
| À utiliser avec (application) | Les consommables de qualité protéines LoBind sont parfaitement adaptés aux travaux de recherche protéique, de spectrométrie de masse, de préparation des échantillons du réseau de protéines et de stockage de peptides, d’anticorps ou d’échantillons de virus |
| Nb par paquet | 100 tubes (2 sachets de 50) |
| Volume (métrique) | 2 ml |
| Stérilité | Pour un usage en PCR |
| Graduated | Oui |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?