Learn More
Vitlab™ Flacons de réactifs en polypropylène
Description
- Flacons de réactifs transparents
- Bonne résistance chimique
- Avec bouchon à vis en PP
- Autoclavables à 121°C (2 bar) conformément à la norme DIN EN 285
- La taille 5000 ml est dotée d’une poignée pour faciliter le transport et le versement
- Convient aux denrées alimentaires
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| Couleur | Transparente |
| À utiliser avec (application) | Idéaux pour les poudres et les matières pâteuses |
| Comprend | Couvercle à vis |
| Matériau | Polypropylène |
| Nb par paquet | 20 paquet |
| Closure Included | Oui |
| Bouche | Large |
| Hauteur (métrique) | 132 mm |
| Type de produit | Flacon de réactif |
| Afficher plus |